Learn More
Ácido 5-Formiltetrahidropteroico, TRC
Código de producto. 17967694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17967694 2.5 mg 2.50 miligramo
17918964 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17967694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7010802.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4349-43-3
Fórmula molecular C15 H16 N6 O4
Peso molecular (g/mol) 344.33
Sinónimo Benzoic acid, 4-[[(2-amino-5-formyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]-, Benzoic acid, 4-[[(2-amino-5-formyl-1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]- (9CI), Benzoic acid, p-[[(2-amino-5-formyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]amino]- (6CI,7CI,8CI), 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroic acid, 5-Formyltetrahydropteroic acid
Nombre IUPAC 4-[(2-amino-5-formil-4-oxo-1,6,7,8-tetrahidropteridina-6-il)ácido metilamino]benzoico
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)O)N2C=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Formyltetrahydropteroic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16N6O4/c16-15-19-12-11(13(23)20-15)21(7-22)10(6-18-12)5-17-9-3-1-8(2-4-9)14(24)25/h1-4,7,10,17H,5-6H2,(H,24,25)(H4,16,18,19,20,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1233
Porcentaje de pureza >95%