Learn More
Ácido 5-formilsalicílico, TRC
Código de producto. 30390419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390419 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30390419 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF701093500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Formylsalicylic Acid
CAS 616-76-2
Fórmula molecular C8 H6 O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5-Formyl-2-hydroxybenzoic Acid, 2-Hydroxy-5-formylbenzoic Acid, 3-Carboxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-6-hydroxybenzoic Acid, 6-Hydroxyisophthalaldehydic Acid, NSC 15046, NSC 16527
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O4/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11)12/h1-4,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cc(C=O)ccc1O
Nombre IUPAC Ácido 5-formil-2-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 166.131
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.027