Learn More
Ácido 5-formilfurano-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30389160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389160 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30389160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7005001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Formylfuran-2-carboxylic Acid
CAS 13529-17-4
Fórmula molecular C6 H4 O4
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1oc(C=O)cc1
Nombre IUPAC Ácido 5-formilfurano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 140.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.011