Learn More
Éster de pinacol del ácido 5-formilfurano-2-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Formylfuran-2-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 273731-82-1 |
| Fórmula molecular | C11H15BO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-furancarboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15BO4/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)9-6-5-8(7-13)14-9/h5-7H,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2oc(C=O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)furan-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 222.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1063 |