Learn More
Éster neopentil glicol de ácido 5-formilfurano-2-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Formylfuran-2-boronic Acid Neopentyl Glycol Ester |
| CAS | 1218791-07-1 |
| Fórmula molecular | C20 H26 B2 O8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-2-furancarboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26B2O8/c1-19(2)11-24-21(25-12-19)17-7-5-15(29-17)10-28-30-16(9-23)6-8-18(30)22-26-13-20(3,4)14-27-22/h5-10H,11-14H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)COB(OC1)C2=CC=C(C=O)[O]2[O]=Cc3oc(cc3)B4OCC(C)(C)CO4 |
| Nombre IUPAC | 5-(5,5-dimetil-1,3,2-dioxaborinano-2-il)-1-[[5-(5,5-dimetil-1,3,2-dioxaborinano-2-il)furano-2-il]metilideno-3-oxidanil λ]furano-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 416.038 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.181 |