Learn More
Ácido 5-formilfuran-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384825 1 g 1 g
11394825 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17920.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 27329-70-0 | C5H5BO4 | 139.901 g/mol
As a bifunctional reagent used in the synthesis of π -extended heteroarylfuran systems. Reactant involved in Suzuki coupling for synthesis of stable dye-sensitized solar cells. Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including, heteroarylation for the synthesis of HIF-1 inhibitors, disalicylic acid-furanyl derivatives to inhibit ephrin binding, HIV-1 integrase inhibitors, epidermal growth factor receptor inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Como reactivo bifuncional utilizado en la síntesis π de sistemas heteroarilfuranos extendidos. Reactivo implicado en el acoplamiento de Suzuki para la síntesis de células solares estables sensibles al tinte. Es un reactivo que se utiliza en la síntesis de moléculas biológicamente activas, que incluye la heteroarilación para la síntesis de inhibidores de HIF-1, los derivados de ácido disalicílico-furanilo para inhibir la unión de la efrina,los inhibidores de la integrasa del VIH-1, los inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27329-70-0
Fórmula molecular C5H5BO4
Peso molecular (g/mol) 139.901
Número MDL MFCD01114696
Clave InChI JUWYQISLQJRRNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-formylfuran-5-boronic acid, 5-formylfuran-2-yl boronic acid, 5-formyl-2-furanboronic acid, 5-formylfuran-2-boronic acid, 5-formyl-2-furylboronic acid, 5-formyl-2-furanylboronic acid, 2-formylfuran-5-boronicacid, 5-formyl-2-furyl boronic acid, 5-formyl-2-furanyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-furanyl
PubChem CID 2734355
Nombre IUPAC ácido (5-formilfuran-2-il)borónico
SMILES B(C1=CC=C(O1)C=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Formylfuran-2-boronic acid
Punto de fusión ∽140°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 1637050
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.9
Porcentaje de pureza 95%