Learn More
5-(formilamino)-1H-pirazol-4-carboxamida, Mikromol™
Descripción
5-(Formilamino)-1H-pirazol-4-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide |
| CAS | 22407-20-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H6 N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(formylamino)-, Pyrazole-4-carboxamide, 3-formamido- (8CI), 42W88, Ph Eur Allopurinol Impurity B, USP Allopurinol Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N4O2/c6-4(11)3-1-8-9-5(3)7-2-10/h1-2H,(H2,6,11)(H2,7,8,9,10) |
| SMILES | NC(=O)c1cn[nH]c1NC=O |
| Nombre IUPAC | 5-formamido-1H-pirazol-4-carboxamida |
| Mostrar más |