Learn More
5-formil uracilo, TRC
Código de producto. 30406526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406526 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30406526 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF701500500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Formyluracil
CAS 1195-08-0
Fórmula molecular C5 H4 N2 O3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N2O3/c8-2-3-1-6-5(10)7-4(3)9/h1-2H,(H2,6,7,9,10)
SMILES O=CC1=CNC(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 2,4-dioxo-1H-pirimidina-5-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 140.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0222