Learn More
Éster metílico del ácido 5-formil nicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Formyl Nicotinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 6221-06-3 |
| Fórmula molecular | C8 H7 N O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO3/c1-12-8(11)7-2-6(5-10)3-9-4-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cncc(C=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-formilpiridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 165.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0426 |