Learn More
Éster metílico del ácido 5-formil nicotínico, TRC
Código de producto. 30395813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30395813 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30395813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7008502.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Formyl Nicotinic Acid Methyl Ester
CAS 6221-06-3
Fórmula molecular C8 H7 N O3
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO3/c1-12-8(11)7-2-6(5-10)3-9-4-7/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1cncc(C=O)c1
Nombre IUPAC 5-formilpiridina-3-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 165.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0426
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.