Learn More
Ácido 5-formil-heptanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Formyl-heptanoic Acid |
| CAS | 1379186-31-8 |
| Fórmula molecular | C8H14O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Formylheptanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O3/c1-2-7(6-9)4-3-5-8(10)11/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCC(CCCC(=O)O)C=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-formilheptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 158.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0943 |