Learn More
Sal clorhídrica de ácido 5-formil-5,6,7,8-tetrahidropteroico, TRC
Código de producto. 30138287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138287 100 mg 100 miligramos
30010538 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF700980100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2469007-14-3
Fórmula molecular C15H17ClN6O4
Peso molecular (g/mol) 380.79
Sinónimo 4-[[(2-Amino-5-formyl-1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoic Acid, 5-Formyltetrahydropteroic Acid Hydrochloride Salt, p-[[(2-Amino-5-formyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoic Acid Hydrochloride Salt
Nombre IUPAC 4-(((2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoic acid
SMILES O=C1C2=C(NCC(CNC3=CC=C(C(O)=O)C=C3)N2C=O)NC(N)=N1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroic Acid Hydrochloride Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16N6O4.ClH/c16-15-19-12-11(13(23)20-15)21(7-22)10(6-18-12)5-17-9-3-1-8(2-4-9)14(24)25;/h1-4,7,10,17H,5-6H2,(H,24,25)(H4,16,18,19,20,23);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1
Porcentaje de pureza >95%