Learn More
Ácido 5-formil-4-metiltiofeno-2-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445720 1 g 1 g
11455720 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25947.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 352530-25-7 | C6H7BO3S | 169.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352530-25-7
Fórmula molecular C6H7BO3S
Peso molecular (g/mol) 169.99
Número MDL MFCD03093890
Clave InChI QEIXJCOHLUKRPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-formyl-4-methylthiophen-2-yl boronic acid, 5-borono-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 5-formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid, zlchem 1324, acmc-209iey, 5-borono-3-methylthiophene-2-carbaldehyde, b-5-formyl-4-methyl-2-thienyl boronic acid, boronicacid,b-5-formyl-4-methyl-2-thienyl
PubChem CID 46738927
Nombre IUPAC (5-formyl-4-methylthiophen-2-yl)boronic acid
SMILES CC1=C(SC(=C1)B(O)O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid
Punto de fusión 118°C to 120°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.95
Porcentaje de pureza 97%