Learn More
5-formil-2-(morfolin-4-il)benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Formyl-2-(morpholin-4-yl)benzonitrile |
| CAS | 1272756-61-2 |
| Fórmula molecular | C12H12N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O2/c13-8-11-7-10(9-15)1-2-12(11)14-3-5-16-6-4-14/h1-2,7,9H,3-6H2 |
| SMILES | C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)C#N |
| Nombre IUPAC | 5-formil-2-morfolin-4-ilbenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 216.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0899 |