Learn More
5-formil-2-metilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Formyl-2-methylpyrimidine |
| CAS | 90905-33-2 |
| Fórmula molecular | C6 H6 N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Pyrimidinecarboxaldehyde, 2-methyl-, 2-Methyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-Formyl-2-methylpyrimidine, 2-Methyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-Methylpyrimidine-5-carboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O/c1-5-7-2-6(4-9)3-8-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ncc(C=O)cn1 |
| Nombre IUPAC | 2-metilpirimidina-5-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 122.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.048 |