Learn More
5-formil-2-metoxibencenosulfonamida, Mikromol™
Descripción
5-formil-2-metoxibencenosulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Formyl-2-methoxybenzenesulfonamide |
| CAS | 105764-07-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Formyl-2-methoxybenzenesulfonamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tamsulosin Hydrochloride Imp. E (EP), Tamsulosin Imp. E (EP), 5-Formyl-2-methoxybenzenesulfonamide, Tamsulosin Hydrochloride Impurity E, Tamsulosin Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO4S/c1-13-7-3-2-6(5-10)4-8(7)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12) |
| SMILES | COc1ccc(C=O)cc1S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-formil-2-metoxibencenosulfonamida |
| Mostrar más |