Learn More
5-formil-2-metoxi-bencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Formyl-2-methoxybenzenesulfonamide |
| CAS | 105764-07-6 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Formyl-2-methoxybenzenesulfonamide, Tamsulosin Hydrochloride Imp. E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO4S/c1-13-7-3-2-6(5-10)4-8(7)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12) |
| SMILES | COc1ccc(C=O)cc1S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-formil-2-metoxibencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 215.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0252 |