Learn More
5-formil-2-hidroxibenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Formyl-2-hydroxybenzamide |
| CAS | 76143-20-9 |
| Fórmula molecular | C8 H7 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Formylsalicylamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO3/c9-8(12)6-3-5(4-10)1-2-7(6)11/h1-4,11H,(H2,9,12) |
| SMILES | NC(=O)c1cc(C=O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 5-formil-2-hidroxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 165.146 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.043 |