Learn More
Ácido 5-formil-2-furancarboxílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17271182 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17271182 5 g 5 g
17261182 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17271182 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 466000050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13529-17-4 | C6H3O4 | 139.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13529-17-4
Fórmula molecular C6H3O4
Peso molecular (g/mol) 139.09
Clave InChI SHNRXUWGUKDPMA-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC 5-formilfurano-2-carboxilato
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(O1)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Punto de fusión 209.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.09