Learn More
Ácido 5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30398539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398539 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30398539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7002535G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
CAS 253870-02-9
Fórmula molecular C8 H9 N O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl-, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-6(3-10)9-5(2)7(4)8(11)12/h3,9H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES Cc1[nH]c(C=O)c(C)c1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 167.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0582