Learn More
Ácido 5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxílico, Mikromol™
Código de producto. 17923946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17923946 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17923946 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3568.080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
CAS 253870-02-9
Nombres de analitos o componentes 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl-, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-6(3-10)9-5(2)7(4)8(11)12/h3,9H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES Cc1[nH]c(C=O)c(C)c1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 167.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167,0582 g/mol