Learn More
Éster etílico del ácido 5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxílico, TRC
Product Code. 30399932
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Unit Size:
50 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30399932 50 g 50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30399932 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF70024050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 2199-59-9
Fórmula molecular C10H13NO3
Cantidad 50 g
Sinónimo 2,4-Dimethyl-3-ethoxycarbonyl-5-formylpyrrole, 4-Ethoxycarbonyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylate, Ethyl 2-Formyl-3,5-dimethylpyrrole-4-carboxylate, Ethyl 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate, Ethyl 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate, NSC 13426
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO3/c1-4-14-10(13)9-6(2)8(5-12)11-7(9)3/h5,11H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)c1c(C)[nH]c(C=O)c1C
Peso molecular (g/mol) 195.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0895
Product Title
Select an issue
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.