Learn More
5-formil-2-[(2-nitrofenil)amino]-3-cianotiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Formyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-cyanothiophene |
| CAS | 186792-87-0 |
| Fórmula molecular | C12H7N3O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Formyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7N3O3S/c13-6-8-5-9(7-16)19-12(8)14-10-3-1-2-4-11(10)15(17)18/h1-5,7,14H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1Nc2sc(C=O)cc2C#N |
| Peso molecular (g/mol) | 273.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.0208 |