Learn More
Melford 5-FOA
Código de producto. 30018270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
25 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018270 5 g 5 g
30018267 1 g 1 g
30018269 25 g 25 g
30018268 10 g 10 g
30018266 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30018270 Proveedor Melford N.º de proveedor F105015.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Reactivo para la selección de mutantes de la orotidina-5'-fosfato descarboxilasa de Saccharomyces cerevisiae.
Reactivo para la selección de mutantes de la orotidina-5'-fosfato descarboxilasa de Saccharomyces cerevisiae.
Especificaciones
CAS 703-95-7
Fórmula molecular C5H3FN2O4
Cantidad 5 g