Learn More
5-fluorouracilo N-Beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluorouracil N-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 66048-45-1 |
| Fórmula molecular | C10 H11 F N2 O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Deoxy-1-(5-fluoro-3,4-dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl)-β-D-glucopyranuronic Acid, 5-Fluoro-1-(β-D-glucuronopyranosyl)uracil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11FN2O8/c11-2-1-13(10(20)12-7(2)17)8-5(16)3(14)4(15)6(21-8)9(18)19/h1,3-6,8,14-16H,(H,18,19)(H,12,17,20)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(5-fluoro-2,4-dioxopirimidin-1-il)-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 306.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.0499 |