Learn More
5-Fluorouracil, MedChemExpress
Código de producto. 16460698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16460698 5 g 5 g
16431999 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16460698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY90006
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
MedChemExpress 5-Fluorouracil (5-FU) is an analogue of uracil and a potent antitumor agent. 5-Fluorouracil affects pyrimidine synthesis by inhibiting thymidylate synthetase thus depleting intracellular dTTP pools. 5-Fluorouracil induces apoptosis and can be used as a chemical sensitizer. 5-Fluorouracil also inhibits HIV.
5-Fluorouracil (5-FU) is an analogue of uracil and a potent antitumor agent. 5-Fluorouracil affects pyrimidine synthesis by inhibiting thymidylate synthetase thus depleting intracellular dTTP pools. 5-Fluorouracil induces apoptosis and can be used as a chemical sensitizer. 5-Fluorouracil also inhibits HIV.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorouracil
Forma física Solid
CAS 51-21-8
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H3FN2O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo 5-FU
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (384.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (153.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)NC=C(F)C1=O
Peso molecular (g/mol) 130.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.08
Porcentaje de pureza 95.0%