Learn More
5-Fluorouracil, MedChemExpress
Descripción
5-Fluorouracil (5-FU) is an analogue of uracil and a potent antitumor agent. 5-Fluorouracil affects pyrimidine synthesis by inhibiting thymidylate synthetase thus depleting intracellular dTTP pools. 5-Fluorouracil induces apoptosis and can be used as a chemical sensitizer. 5-Fluorouracil also inhibits HIV.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluorouracil |
| Forma física | Solid |
| CAS | 51-21-8 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C4H3FN2O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | 5-FU |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (384.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (153.75 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |