Learn More
5-Fluorouracilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475523 5 g 5 g
11485523 25 g 25 g
11495523 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475523 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13456.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.17€
    47.65€ / 5 g
    Ahorro 9.52€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51-21-8 | C4H3FN2O2 | 130.08 g/mol
5-Fluorouracil is used as an antitumor agent in the treatment of anal, breast, colorectal, oesophageal, stomach, pancreatic and skin cancers. It finds application as a suicide inhibitor due to its irreversible inhibition of thymidylate synthase. It is also used in the treatment of actinic keratoses and bowen's disease. Further, it serves as a potent antineoplastic agent in clinical use. In addition to this, it acts as a DNA synthesis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida, dimetilsulfóxido, metanol, agua caliente, hidróxido amónico, hidróxido sódico, etanol y agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-21-8
Fórmula molecular C4H3FN2O2
Peso molecular (g/mol) 130.08
Número MDL MFCD00006018
Clave InChI GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345
Nombre IUPAC 5-fluoro-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorouracil
Punto de fusión ∽282°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 127172
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,4181
Información de solubilidad Soluble in dimethylformamide,dimethyl sulfoxide,methanol,hot water,ammonium hydroxide,sodium hydroxide,ethanol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.08
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Fluorouracil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorouracil