Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluorouracil |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ∽99 % |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.08 |
| Forma física | Polvo |