Learn More
5-fluorouracilo,∽ 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11408080 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11408080 5 g
11418080 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11408080 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210172205
CAS 51-21-8
Fórmula molecular C4H3FN2O2
Peso molecular (g/mol) 130.08
Número MDL MFCD00006018
Clave InChI GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345
Nombre IUPAC 5-fluoro-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-2,4-diona
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorouracil
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽99%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.08
Forma física Powder