Learn More
5-fluorouracilo, > 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11498070 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11498070 1 g
1 options
Código de producto. 11498070 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210172201
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
CAS 51-21-8
Fórmula molecular C4H3FN2O2
Número MDL MFCD00006018
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, 5-fluoropyrimidine-2,4 1h,3h-dione
Clave InChI GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 5-fluoro-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 130.08
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345