Descripción general
• El 5-fluorouracilo es un antimetabolito y antineoplásico que evita la síntesis de ADN mediante el bloqueo de la conversión del ácido desoxiuridílico
•El 5-fluorouracilo puede reemplazar el uracilo en ARN y evitar la síntesis de proteínas y el crecimiento celular
Aplicaciones
• El 5-fluorouracilo se puede utilizar para investigaciones de laboratorio sobre el crecimiento y la inmunosupresión
• El 5-fluorouracilo también puede ser apropiado para estudios de laboratorio de neurotoxicidad, lisis celular y daño al ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluorouracil |
| Punto de fusión | 278.0°C to 282.0°C |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 190.0°C to 200.0°C (0.1 mmHg) |
| Pérdida por secado | 0.5% (80°C, 4 hrs) (in vacuum) max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 24,IV,1229 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 5-Fluorouracil
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.