Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Fluorouracil, 99 %
Código de producto. 10348170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 GR
5 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10348170 1 g Frasco de vidrio 1 g
10697552 5 g Frasco de vidrio 5 GR
11906531 25 g Frasco de vidrio 25 GR
15159263 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10348170 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 228440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.45€
    26.65€ / 1 g
    Ahorro 4.80€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El 5-fluorouracilo, n.° de CAS 51-21-8, es una base analógica compuesta de uracilo con una sustitución de flúor de hidrógeno en posición 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El 5-fluorouracilo es un antimetabolito y antineoplásico que evita la síntesis de ADN mediante el bloqueo de la conversión del ácido desoxiuridílico
•El 5-fluorouracilo puede reemplazar el uracilo en ARN y evitar la síntesis de proteínas y el crecimiento celular
Aplicaciones
• El 5-fluorouracilo se puede utilizar para investigaciones de laboratorio sobre el crecimiento y la inmunosupresión
• El 5-fluorouracilo también puede ser apropiado para estudios de laboratorio de neurotoxicidad, lisis celular y daño al ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-21-8
Fórmula molecular C4H3FN2O2
Peso molecular (g/mol) 130.08
Número MDL MFCD00006018
Clave InChI GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345
Nombre IUPAC 5-fluoro-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorouracil
Punto de fusión 278.0°C to 282.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 190.0°C to 200.0°C (0.1 mmHg)
Pérdida por secado 0.5% (80°C, 4 hrs) (in vacuum) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 24,IV,1229
Índice Merck 15,4213
Información de solubilidad Solubility in water: 12.2g/L (20°C). Other solubilities: 2.9g/L (20°C) in ethanol,readily soluble in aqueous alkali solutions,soluble in dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Fluorouracil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.