Learn More
5-fluorouracilo-6-d1, TRC
Código de producto. 30400757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400757 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30400757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59600350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorouracil-6-d1
CAS 90344-84-6
Fórmula molecular C4H2DFN2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-6-d, 5-fluoro- (9CI), 5-Fluorouracil-6-d, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-6-d, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine-6-d, Fluorouracil-6-D
SMILES [2H]C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
Peso molecular (g/mol) 131.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0241