Learn More
R&D Systems™ 5-Fluorouracil
Código de producto. 18762764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18762764 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18762764 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3257/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.07€
    105.00€ / 50 miligramos
    Ahorro 12.07€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Thymidylate synthetase inhibitor
Anticancer agent. Metabolized to form fluorodeoxyuridine monophosphate (FdUMP), fluorodeoxyuridine triphosphate (FdUTP) and fluorouridine (FUTP). FdUMP inhibits thymidylate synthase, causing a reduction in dTMP synthesis. FUTP and FdUTP are misincorporated into RNA and DNA respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorouracil
CAS 51-21-8
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C4H3FN2O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.08
Pureza >99%
Peso molecular 130.08