Learn More
5-Fluorouracil-15N2, TRC
Código de producto. 30406457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406457 5 mg
30399623 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5960065MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68941-95-7
Fórmula molecular C4H3F(15N)2O2
Peso molecular (g/mol) 132.06
Sinónimo 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione-1,3-15N2
Nombre IUPAC 5-fluoropirimidina-2,4(1H,3H)-diona-1,3-15N2
SMILES O=C1C(F)=C[15NH]C(=O)[15NH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorouracil-15N2
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i6+1,7+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.01