Learn More
5-fluorouracilo-15N2, CDN
Código de producto. 30327003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30327003 0.01 g
30316661 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30327003 Proveedor CDN N.º de proveedor CDNN21400.01G
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorouracil-15N2
CAS 68941-95-7
Fórmula molecular C4H3F(15 N)2O2
Cantidad 0.01 g
Sinónimo 5-Fluoropyrimidine-2,4(1 H,3 H)-dione-1,3-15N2
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i6+1,7+1
SMILES O=C1C(F)=C[15 NH]C(=O)[15 NH]1
Nombre IUPAC 5-fluoropirimidina-2,4(1 H,3 H)-diona-1,3-15N2
Peso molecular (g/mol) 132.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.01 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % 15 N, min 98% Chemical Purity