Learn More
5-Fluorouracil-13C, 15N2, TRC
Código de producto. 30009516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009516 10 mg 10 miligramos
30012375 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009516 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59600210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189423-58-2
Fórmula molecular C313CH3F15N2O2
Peso molecular (g/mol) 133.06
Sinónimo 5-Fluoro-2,4(1H,3H)pyrimidinedione-13C,15N2, 2,4-Dihydroxy-5 -fluoropyrimidine-13C,15N2, 5-FU-13C,15N2, 5-Fluoropyrimidine-2,4-diol-13C,15N2, Adrucil-13C,15N2, Arumel-13C,15N2, Carac-13C,15N2, Fluorouracil-13C,15N2, Queroplex-13C,15N2, Ro 2-9757-13C,15N2, Timazin-13C,15N2, U 8953-13C,15N2;
SMILES O=[13C]1[15NH]C=C(F)C([15NH]1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorouracil-13C,15N2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0153
Porcentaje de pureza >95%