Learn More
5-Fluorosalicylic acid, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10722125 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10722125 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10722125 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166680050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorosalicylic acid
CAS 345-16-4
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 179°C to 182°C
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H5FO3
Número MDL MFCD00002456
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-fluorosalicylic acid, 2-hydroxy-5-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxybenzoicacid, 5-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid, 5fluorosalicylic acid, pubchem1382, 5-fluoro-salicylic acid, 2-carboxy-4-fluorophenol
Clave InChI JWPRICQKUNODPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)O
Nombre IUPAC ácido 5-fluoro-2-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 156.112
PubChem CID 67658
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.11
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Powder