Learn More
Ácido 5-fluorosalicílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480367 1 g 1 g
11324659 250 mg 250 miligramos
11314659 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21751.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 345-16-4 | C7H5FO3 | 156.112 g/mol
5-Fluorosalicylic acid was used as internal standard in the quantification of salicylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-fluorosalicílico se utilizaba como patrón interno en la cuantificación de ácido salicílico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345-16-4
Fórmula molecular C7H5FO3
Peso molecular (g/mol) 156.112
Número MDL MFCD00002456
Clave InChI JWPRICQKUNODPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluorosalicylic acid, 2-hydroxy-5-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxybenzoicacid, 5-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid, 5fluorosalicylic acid, pubchem1382, 5-fluoro-salicylic acid, 2-carboxy-4-fluorophenol
PubChem CID 67658
Nombre IUPAC ácido 5-fluoro-2-hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorosalicylic acid
Punto de fusión 178°C to 182°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2209120
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.11
Porcentaje de pureza 97%