Learn More
5-Fluorosalicilaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11330508 1 g 1 g
11320508 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043844.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 347-54-6 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 347-54-6
Fórmula molecular C7H5FO2
Peso molecular (g/mol) 140.113
Número MDL MFCD01090997
Clave InChI FDUBQNUDZOGOFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluorosalicylaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem1444, 5-fluoro salicylaldehyde, 5-?fluorosalicylaldehyde, acmc-209ia4, ksc492m4t, pharmabridge p-2996
PubChem CID 2737328
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorosalicylaldehyde
Punto de fusión 82°C to 85°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.12
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo/escamas