Learn More
5-Fluorosalicilaldehída, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10316374 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10316374 1 g 1 g
10376414 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10316374 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397570010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 347-54-6 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 347-54-6
Fórmula molecular C7H5FO2
Peso molecular (g/mol) 140.11
Clave InChI FDUBQNUDZOGOFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluorosalicylaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem1444, 5-fluoro salicylaldehyde, 5-?fluorosalicylaldehyde, acmc-209ia4, ksc492m4t, pharmabridge p-2996
PubChem CID 2737328
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorosalicylaldehyde
Punto de fusión 82°C to 85°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(OH)CHO
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.11
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Fluorosalicylaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.