Learn More
5-Fluoroquinazolin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10671416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10671416 5 g 5 g
10019091 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10671416 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB04061DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 436-72-6
Fórmula molecular C8H5FN2O
Peso molecular (g/mol) 164.14
Número MDL MFCD00173674
Clave InChI UXEZULVIMJVIFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-4-hydroxyquinazoline, 5-fluoroquinazolin-4-ol, 5-fluoroquinazolin-4 1h-one, 5-fluoroquinazolin-4 3h-one, 5-fluoro-4-quinazolone, 5-fluoro-3h-quinazolin-4-one, 4 1h-quinazolinone, 5-fluoro, pubchem6307, 5-fluoroquinazolin-4-one, acmc-209jv3
PubChem CID 2737331
SMILES FC1=C2C(NC=NC2=O)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroquinazolin-4-ol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 5-fluoro-1H-quinazolin-4-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.14
Porcentaje de pureza 97%