Learn More
Ácido 5-fluoropiridin-3-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489627 250 mg 250 miligramos
15479627 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52860.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 872041-86-6 | C5H5BFNO2 | 140.908 g/mol
5-Fluoropyridine-3-boronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-fluoropiridin-3-borónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872041-86-6
Fórmula molecular C5H5BFNO2
Peso molecular (g/mol) 140.908
Número MDL MFCD07368243
Clave InChI FVEDGBRHTGXPOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoropyridine-3-boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-fluoropyridine-3-boronicacid, 5-fluoro-3-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridine-5-boronic acid, 5-fluoro-3-pyridyl boronic acid, acmc-209qir, boric acid fluoride-3-5, 3-borono-5-fluoropyridine
PubChem CID 44717403
Nombre IUPAC ácido (5-fluoropiridin-3-il)borónico
SMILES B(C1=CC(=CN=C1)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoropyridine-3-boronic acid
Punto de fusión 233°C to 236°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in hot methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.91
Porcentaje de pureza 98%