Learn More
5-Fluorooxindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15474867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad unitSize
15474867 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15474867 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32176.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 56341-41-4 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Fluorooxindole
CAS 56341-41-4
Punto de fusión 142°C to 146°C
Fórmula molecular C8H6FNO
Número MDL MFCD02179598
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-fluorooxindole, 5-fluoroindolin-2-one, 5-fluoro-2-oxindole, 5-fluoro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-fluoro-1,3-dihydro, 5-fluoro-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-fluoro-2-indolinone, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-fluoro indoline-2-one, 5-fluoro-2,3-dihydro-2-oxoindole
Clave InChI DDIIYGHHUMKDGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)F)NC1=O
Nombre IUPAC 5-fluoro-1,3-dihidroindol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 151.14
PubChem CID 3731012
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.14
Porcentaje de pureza 97%