Learn More
5-fluorooxindol (5-fluoro-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona), Mikromol
Código de producto. 30462046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462046 4 x 25 mg 100 miligramos
30050577 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30462046 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3568.0200254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-fluorooxindol (5-fluoro-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-oxindole
CAS 56341-41-4
Nombres de analitos o componentes 5-Fluoro-2-oxindole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H6 F N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Fluoro-1,3-dihydroindol-2-one, 5-Fluoro-2,3-dihydro-2-oxoindole, 5-Fluoro-2,3-dihydroindol-2-one, 5-Fluoro-2-oxindole, 5-Fluoro-2-oxoindoline, 5-Fluoroindolin-2-one, 5-Fluorooxindole
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6FNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Tipo de solución Neat
SMILES Fc1ccc2NC(=O)Cc2c1
Nombre IUPAC 5-fluoro-1,3-dihidroindol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 151.14
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0433 g/mol