Learn More
5-Ácido Fluororótico Monohidrato (Ultra Puro), TRC
Código de producto. 17964485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964485 5 g 5 g
17932935 25 g 25 g
17902065 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17964485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5950005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220141-70-8
Fórmula molecular C5H5FN2O5
Peso molecular (g/mol) 192.1
SMILES OC(=O)C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroorotic Acid, Monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
Porcentaje de pureza >95%