Learn More
Monohidrato de ácido 5-fluoroorótico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11399709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399709 1 g 1 g
11389709 50 mg 50 miligramos
11379709 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21290.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 5-fluoroorótico, monohidrato (5-FOA), se ha convertido en una valiosa herramienta para la investigación en el campo de la genética molecular y se ha empleado en la selección de cepas resistentes de Saccharomyces cerevisiae que poseen un gen mutante URA3 que les aporta una decarboxilación de orotidina-5í-fosfato.
Solubilidad
Soluble en agua y dimetilsulfóxido, 50 mg en 1 ml (1 : 1 de hidróxido amónico: agua) con calentamiento suave.
Notas
Almacenar en congelador (-20 °C). Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220141-70-8
Fórmula molecular C5H5FN2O5
Peso molecular (g/mol) 192.10
Número MDL MFCD00150658
Clave InChI LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate, 5-fluoroorotic acid monohydrate, 5-fluoroorotic acid hydrate, 5-fluoroorotic acid,monohydrate, 5-fluoro-1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxopyrimidine-4-carboxylic acid hydrate, 5-fluoroortic acid monohydrate, 5-fluorouracil-4-carboxylic acid hydrate, 5-fluoroorotic acid n-hydrate, 5-fluororotic acid monohydrate, 5-fluoro-orotic acid monohydrate
PubChem CID 16212749
SMILES O.OC(=O)C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroorotic acid monohydrate
Punto de fusión ∼255°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 181933
Índice Merck 14,4176
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide,50mg in 1ml (1:1 ammonium hydroxide: water) with gentle heating.
Nombre IUPAC Ácido 5-fluoro-2,4-dioxo-1H-pirimidina-6-carboxílico; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.11 (174.09 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%