Learn More
5-Ácido Fluororótico Hidrato, TRC
Código de producto. 30401947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401947 1 g
30401747 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5950781G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207291-81-4
Fórmula molecular C5H3FN2O4 . xH2O
Peso molecular (g/mol) 192.1
SMILES OC(=O)C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroorotic Acid Hydrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0182