Descripción
- Pureza: >99%
- Peso molecular: 174,1 g/mol
- Temperatura de almacenamiento: Almacenar a -20 °C
- Temperatura de envío: Ambiente - Se puede enviar con hielo
- Forma: Sólida
- Aplicaciones: Agente selectivo en genética molecular de levaduras, útil en la selección de mutantes descarboxilasa orotidina-5'-fosfato de Saccharomyces cerevisiae
- Composición: 100% ácido 5-fluoro-2,4-dioxo-1H-pirimidina-6-carboxílico; hidratar
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | 100% ácido 5-fluoro-2,4-dioxo-1H-pirimidina-6-carboxílico, hidratado |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. |
| Formulario | Sólido |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Propiedades de sustrato | Sustrato químico |
| Molécula diana | Orotidina-5-fosfato¹ descarboxilasa |
| Formulación | 100% ácido 5-fluoro-2,4-dioxo-1H-pirimidina-6-carboxílico; hidratar |
| Cantidad | 1 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Genética molecular de levaduras, selección de mutantes de orotidina-5'-fosfato descarboxilasa |